Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-25-Peptid
Artikelnummer. 10536635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 μl
Packungsgröße:
800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10536635 800 x 20 μl 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10536635 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV5116
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Serin/Threonin-Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Z'-LYTE™ Ser/Thr 25 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20 μl, 800 Rxns, Serin/Threonin-Kinase-Assay-Typ, Peptid-basiertes Substrat, 535 nm Emission, 405/465 nm Anregung, Methylcumarin-Markierung, Endpunkt-Auslesung, Serin/Threonin-Kinasen Zielenzym, FRET-Technik, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Analyse und -Analyse
Produktlinie Z -LYTE
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Enthält Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Peptid, Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Phospho-Peptid, 5 X-Kinase-Puffer A, ATP, Entwicklungsreagenz B, Entwicklungspuffer
Probenvolumen 800 x 20 μl
Inhalt und Lagerung Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Assay Serin/Threonin-Kinase-Assay
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Produkttyp Z'-LYTE™ Ser/Thr 25 Peptid-Kinase-Assay-Kit
Menge 800 x 20 μl
Format 384-Well-Platte
Anregung/Emission 405/465, 535
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Quelle Basierend auf HDAC5, Ser-499 (PLSRTQSSPLPQS)
Substrateigenschaften Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag SNF1LK2, MARK3, MARK4
Zielenzym Serin/Threonin-Kinasen
Validierte Kinasen MARK3, MARK4, SNF2LK2