Learn More
(Z)-Gemifloxacin-Mesilat, TRC
Artikelnummer. 30240830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240830 100 mg 100 Milligramm
30240682 10 mg 10 Milligramm
30240653 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG336000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210353-53-0
Summenformel C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 485.49
Synonym 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, monomethanesulfonate, Factive, Floxguard, Gemifloxacin mesylate, Gemixa, LB 20304a, SB 265805S, Gemifloxacin Mesilate
IUPAC-Name 7-[(4Z)-3-(Aminomethyl)-4-Methoxyiminopyrrolidin-1-yl]-1-Cyclopropyl-6-Fluoro-4-oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carboxylsäure; Methanesulfonsäure
SMILES CO\N=C\1/CN(CC1CN)c2nc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4.CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemifloxacin Mesilate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
Formelmasse 485.138