Learn More
MP Biomedicals™ Z-Asp(OMe)-Lu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluoromethylketon
Artikelnummer. 11434906 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434906 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434906 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 03FK01001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00 CHF
    481.23 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 24.77 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK ist ein irreversibler und zelldurchlässiger Inhibitor von CPP32/Apopain.
Mitglied der CIE/CED-3-Familie der Cystein-Proteasen.
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung An einem kühlen und trockenen Ort lagern Mit Trockenmittel.
Menge 1 mg
Produkttyp Z-Asp(OMe)-Lu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluoromethylketon
Molekulargewicht 668
Form Fest