Learn More
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Z)-4-Hydroxytamoxifen |
| CAS | 68047-06-3 |
| Menge | 100 mg |
| Schmelzpunkt | 137°bis 143 °C |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Biowissenschaft |
| Summenformel | C26 H29 N O2 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Farbe | Weiße bis beige |
| Reinheit | ≥ 98,5% |