Learn More
(Z)-2-Nonen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30480810
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480810 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64972050G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-2-Nonen-1-ol
CAS 41453-56-9
Summenformel C9H18O
Menge 50 g
Synonym (Z)-2-Nonenyl alcohol, cis-2-Nonen-1-ol, (2Z)-2-Nonen-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
SMILES CCCCCC\C=C/CO
IUPAC-Name (Z)-non-2-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
Formelmasse 142.1358