Learn More
Yttrium-Standard: Y @ 5 Gew.-% in 20% HNO3
Artikelnummer. 30318468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30318468 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318468 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGYN5P1L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Y
Konzentration 5 %
Synonym Y
InChI-Formel InChI=1 S/Y
Lösungstyp Mischung
SMILES [Y]
Element Y
IUPAC-Name Yttrium
Solvent or Matrix 20 % HNO3
Industry Type Industrielle QK
Molekulargewicht (g/mol) 88.906
Menge 1 L
Formelmasse 88.906