Learn More
Yttrium-Standard: Y @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003123 500 mL 500 Milliliter
30002950 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30003123 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTYN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Yttrium-Standard: Y @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Y
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Y
InChI-Formel InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC-Name Yttrium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 88.906
Menge 500 mL
Formelmasse 88.906 g/mol