Learn More
Yttrium-Standard: Y @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Beschreibung
Yttrium-Standard: Y @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Yttrium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Y |
| Synonym | Y |
| InChI-Formel | InChI=1S/Y |
| SMILES | [Y] |
| IUPAC-Name | Yttrium |
| Mehr anzeigen |