missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yttrium-Standard: Y @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17910666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910666 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17910666 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLYN100
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Yttrium-Standard: Y @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Y
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Y
InChI-Formel InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC-Name Yttrium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 88.906
Menge 100 mL
Formelmasse 88,906 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.