Learn More
Yttrium-Standard für ICP, ICP-MS 10,000 μg/ml (10,000 ppm) in 2-5 % Nitronsäure (HNO3), Reagecon Artikelnummer.: 13133099
compliance-icons compliance-icons
Yttrium-Standard für ICP, ICP-MS 10,000 μg/ml (10,000 ppm) in 2-5 % Nitronsäure (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13133099 Alle ansehen Reagecon Produkte
250 ml, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13133099
Marke: Reagecon PY4B2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus ultrareinem Metall (99.999 %), getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264T) und Rohmaterialien, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden.
  • ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: 2-5 % HNO3
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 10,000 µg/mL (10,000 ppm)
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Element Yttrium
Menge 250 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerPY4223K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerPY4B2
ChargennummerPY4222L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 ArtikelnummerPY4B2
ChargennummerPY4221J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2021 ArtikelnummerPY4B2
ChargennummerPY4221H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2021 ArtikelnummerPY4B2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • YTTRIUM ICP STANDARD SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Yttrium-Standard für ICP, ICP-MS 10,000 μg/ml (10,000 ppm) in 2-5 % Nitronsäure (HNO3), Reagecon >