Learn More
Yttrium-Lösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12986154
Verfügbar ab: 04-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Yttrium-Lösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8014494 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12986154
Marke: Fisher Chemical S 067 100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HNO3
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1123179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 ArtikelnummerS 067 100
Chargennummer1078839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 ArtikelnummerS 067 100
Chargennummer1021407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 ArtikelnummerS 067 100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ICP Standard Solution Yttrium (Y) 1000mg/l in HNO
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, yttriumtrinitrate, hexahydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Yttrium-Lösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >