Learn More
Yttrium, Plasma-Standardlösung, Y 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
60.55 CHF - 220.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-36-9, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | O3Y2 |
Peso molecular (g/mol) | 225.81 |
Número MDL | MFCD00011473 |
Clave InChI | RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | Diyttrium(3+) Trioxidandiid |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013855.AD |
50 mL |
60.55 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013855.AE |
100 mL |
85.25 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11470360
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013855.AP |
500 mL |
220.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Yttrium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-36-9, 7732-18-5 | |
225.81 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
Diyttrium(3+) Trioxidandiid |
Spezifikation
Yttrium | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
O3Y2 | |
Miscible with water | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] | |
225.81 |
1314-36-9, 7732-18-5 | |
Flüssig | |
MFCD00011473 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
Diyttrium(3+) Trioxidandiid | |
Salpetersäure:5,0 %; Yttrium(III)-oxid:0,127%; Wasser:94,873% |
Sicherheit und Handhabung
Keep container in a well ventilated place. Keep away from combustible material. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8, Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen