Learn More
Yttriumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336597
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche; Ampulliert unter Argonatmosphäre
Unter Argon
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11336597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000615.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium pieces
Menge 50 g
Verpackung Glasflasche; Ampulliert unter Argonatmosphäre
Reinheit (%) 99.9%