Learn More
Yttrium-interner Standard: Y @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
Yttrium-interner Standard: Y @ 10 μg/ml in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Verfahren | ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Yttrium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Y |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Y |
| InChI-Formel | InChI=1S/Y |
| SMILES | [Y] |
| Mehr anzeigen |