Learn More
Yttrium(III)-sulfid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450231
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11450231
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039565.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-19-9
Summenformel S3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 273.99
MDL-Nummer MFCD00058806
InChI-Schlüssel BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 166021
SMILES [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) sulfide
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3134
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Yttrium(3+); Trisulfid
Formelmasse 273.93
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Like rotten eggs