Learn More
Yttrium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460311 25 g 25 Gramm
11450311 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460311 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040580.ND
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14017-56-2
MDL-Nummer MFCD00150430
Synonym yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) perchlorate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 495.34 (387.25 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.