Learn More
Yttrium(III)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756735 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10174210
Marke: Thermo Scientific Acros 194480020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide
Schmelzpunkt 2410.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Y2O3) On TREO base
Strukturformel Y2O3
Merck Index 14, 10107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis