Learn More
Yttrium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10626214
Marke: Thermo Scientific 218265000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13494-98-9 | N3O96H2O | 383.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-98-9
Summenformel N3O96H2O
Molekulargewicht (g/mol) 383.01
MDL-Nummer MFCD00149940
InChI-Schlüssel QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
IUPAC-Name Yttrium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Namenshinweis 99.9%
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel Y(NO3)3·6H2O
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 383.01
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.