Learn More
Yttrium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317637
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11317637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012898.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13494-98-9 | H12N3O15Y | 383.008 g/mol
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-98-9
Summenformel H12N3O15Y
Molekulargewicht (g/mol) 383.008
MDL-Nummer MFCD00149940
InChI-Schlüssel QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
IUPAC-Name Yttrium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 383.01 (274.92 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Yttrium(III) nitratehexahydrate