Learn More
Yttrium(III)-Isopropoxid, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322428
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322428 1 g 1 Gramm
11312428 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014477.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2172-12-5 | C9H24O3Y | 269.19 g/mol
Yttrium(III) isopropoxide is used in asymmetric catalysis applications. It acts as a catalyst for stereoselective conjugate addition reactions and ring-opening polymerizations. It serves as a precursor for the generation of reactive enolates by enantioselective protonation reactions and nanocomposites synthesis. Further, it is used in the preparation of flat hafnium(IV) oxide films. In addition to this, it is used to improve the thermal conductivity of polycrystalline aluminum nitride (AlN) ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2172-12-5
MDL-Nummer MFCD00015641
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) isopropoxide
Schmelzpunkt 160°C
Siedepunkt 200°C to 210°C (1 mmHg)(sublimation)
Summenformel C22H29KO4
Menge 1 g
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,toluene and terahydrofuran.
InChI-Schlüssel JTZQCHFUGHIPDF-RYVBEKKQSA-M
SMILES CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC4(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
IUPAC-Name Kalium;3-[(10S,13R,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 396.57
PubChem CID 133109093
Formelmasse 266.17
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) isopropoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Yttrium(III) isopropoxide