Learn More
Yttrium(III)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394929
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11394929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 083106.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-49-4
Summenformel F3Y
Molekulargewicht (g/mol) 145.90
MDL-Nummer MFCD00049714
InChI-Schlüssel RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1387°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel YF3
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 145.9
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch