Learn More
Yttrium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386198
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386198
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11386198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011184.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III) chloride hydrate acts as a source to prepare highly active and enantioselective yttrium precatalysts for asymmetric hydroamination of gem-disubstituted aminoalkenes. It is used as a precursor for the synthesis of yttrium oxide nanocrystallites. It employs in the crystal structure determination of macromolecules such as proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12741-05-8
Summenformel Cl3Y
Molekulargewicht (g/mol) 195.26
MDL-Nummer MFCD00149941
InChI-Schlüssel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) chloride hydrate
Physikalische Form Nasse kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Yttrium(3+); Trichlorid; Hydrat
Formelmasse 195.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Name des Produkts
Yttrium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >