Learn More
Yttrium(III)-Carbonathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398578
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11398578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040651.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-39-5
Summenformel C3O9Y2
Molekulargewicht (g/mol) 357.84
MDL-Nummer MFCD00149943
InChI-Schlüssel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 357.84 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%