Learn More
Yttrium-Kobalt-Klumpen, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342038
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11342038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012952.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium Cobalt lump
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
Menge 100 g
Form Klumpen
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
MDL-Nummer MFCD00209676
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton