Learn More
Yttrium-Aluminiumoxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471707
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15471707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041491.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Seltenes Erdelement dotiertes Yttrium-Aluminiumoxid wird in Festkörperlasern verwendet
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12005-21-9
MDL-Nummer MFCD00213958
Synonym Yttrium aluminum garnet; YAG
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium aluminum oxide
Schmelzpunkt 1760°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 593.62
Reinheit (%) 99.9%
Brechungsindex 1.833
Dichte 4.65 g/mL