Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yttria-stabilisierte zylindrische Zirkonoxid-Tiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
50 ml
100 ml
200mL
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
24mm
37mm
45mm
55mm
Höhe (metrisch):
37mm
43mm
72mm
90mm
112mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zirconium Oxide |
| Menge | 1 Stück |
| Kapazität (metrisch) | 200mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 55mm |
| Höhe (metrisch) | 112mm |
| Product Type | Yttria-stabilisierte zylindrische Zirkonoxid-Tiegel |