Learn More
Ytterbium-Standard: Yb @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30002960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002960 250 mL 250 Milliliter
30003155 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30002960 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTYBN250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Ytterbium-Standard: Yb @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium
CAS 7440-64-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ytterbium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Yb
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Yb
InChI-Formel InChI=1S/Yb
SMILES [Yb]
IUPAC-Name Ytterbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.04
Menge 250 mL
Formelmasse 173.939 g/mol