Learn More
Ytterbium-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verpackt in luftstabiler Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ytterbium ingot |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |