Learn More
Ytterbium(III)-trifluormethansulfonat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410271 25 g 25 Gramm
11400271 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410271 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040314.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 252976-51-5
Summenformel C3F9O9S3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 620.244
MDL-Nummer MFCD03703499
InChI-Schlüssel AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
IUPAC-Name Trifluormethansulfonat; Ytterbium(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 620.24 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%