Learn More
MP Biomedicals™ YT-Boullion-Agar, Kapseln
Artikelnummer. 15782452 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15782452 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15782452 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113011241
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimiert für das Wachstum und den Erhalt von M13 oder anderen filamentösen Phagen. Bei MP Biomedicals YT-Bouillon Agar (Kapseln) wird eine Verwendung von 33 Kapseln pro Liter gereinigtem Wasser empfohlen. Reagenzien werden getestet und auf ihre Fähigkeit zur Förderung eines optimalen E. co-Zustands ausgewählt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung YT-Bouillon Agar
Format Kapseln
Zusammensetzung Pro Liter: 8 g TRYPTONE-B; 5 g Yeast Extract-B; 5 g NaCl; 15 g Agar-B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bakterienkultur
Menge 5 kg
Probentyp E. coli