Learn More
YSI™ SAUERSTOFFMESSGERAET PRO20 IP67 IP67
Kompakte, tragbare Geräte bieten vom Benutzer wählbare Kabellängen und Sondenoptionen.
Marke: YSI™ 6050020
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Includes: Messgerät, zwei alkalische C-Zellen, Anleitung
Requires : Bei benden, Sonde 15-177-458 oder -459 und abnehmbares Kabel 15-177-470, -471, -472, oder -473; für Pro2030, Leitfähigkeits-/Temperatursonde/Kabelkombination 15-177-474, -475, -476, oder -477.
Beschreibung
Wählen Sie das Pro20 für ein spezielles DO-Messgerät mit einer Sonde. Wählen Sie das Pro2030, um sowohl DO als auch Leitfähigkeit zu messen. Mit beiden erhalten Sie:
- Wasserfeste IP67-Schutzart, auch bei abgeschalteter Batterieabdeckung
- Automatische Temperatur, Salinität, Luftdruckkompensation
- Auswahl zwischen 4, 10, 20, und 30m (13, 32, 65 und 98 ft.) abnehmbaren Kabeln
- Die Kraftstoffanzeige zeigt kontinuierlich den Batteriestand an
- Vom Anwender wählbare polarographische oder galvanische DO-Sensoren mit aufschraubbaren Deckelmembranen
- EPA-zertifizierte DO-Methodik
- Hintergrundbeleuchtetes Display und Tastatur
- Vom Benutzer aktualisierbare Software über USB-Kommunikation
- Grafikdisplay mit detaillierten Meldungen und Anweisungen
Pro20 Merkamel:
- DO-Bereich von 0 bis 50 mg/l, 0 bis 500 % Luftsättigung
- Vom Benutzer wählbare Auflösung von 0.1 oder 0.01 mg/l, 1 % oder 0.1 % Luftsättigung
- Temperaturbereich von -5 °C bis +45 °C
- Auswahl an DO-/Temperaturkabeln in Längen von 4, 10, 20 und 30 m
- USB-Anschluss für Software-Upgrades
- 1000 Datensätze mit Datum-/Zeitstempel plus GLP, manuell oder Protokollierung, vom Benutzer wählbare Frequenz
- Leitfähigkeitsbereich von 0 bis 200 zu mS/cm mit 4-Elektrodenzelle mit automatischer Bereichswahl
- Salinitätsbereich berechnet von 0.0 bis 70.0 ppt
- Gesamtbereich der gelösten Feststoffe, berechnet von 0 bis 100 g/l
- Auswahl an DO-/Temperaturkabeln in Längen von 4, 10, 20 und 30 m
- Auswahl an Leitfähigkeits-/Temperatursonden mit angeschlossenen Kabeln in den Längen 4, 10, 20 und 30 m
Bestellinformation
Abmessungen: 8.5 x 3.25 x 2.25 Zoll (L x B x H) (21.6 x 8.3 x 2.3 cm) Nettogewicht, mit Batterien: 1 lb. 1 oz. (475g).
Compliance
EPA-zertifizierte DO-Methodik
Serviceleistungen
Drei Jahre für das Gerät; zwei Jahre für die Kabel; ein Jahr für Sonden
Spezifikation
450 h | |
RoHS, CE, WEEE, IP67 | |
LCD (Grafik mit Hintergrundbeleuchtung) | |
0 °C bis 45 °C | |
Messgerät, zwei alkalische C-Zellen, Anleitung | |
0.01 °C | |
21.6 cm | |
2.25 Zoll | |
1 lb |
C Alkaline | |
Speichert 50 Datensätze mit Datum-/Zeitstempel | |
IP 67 | |
pH, DO | |
±0.15 °C | |
3 Jahre | |
3.25 Zoll | |
2.3 cm | |
0.475 kg |