Learn More
YSI™ GLASS FLOW-THRU CONDUC. K=0,1CM-1 K=0,1CM-1
Marke:  YSI™ 603255
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11948079
  • 735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1 cm-1
Mini-DIN, 7-polig
25 mm
48 in.
1,2 m
Leitfähigkeit
3.200 und 3.400 Meter
1 in.
5,74 in.
146 mm
Pyrex 7740 Glas