Learn More
YSI™ FILL CONDUCTIVITY CELL K=1CM-1
Marke: YSI™ 603254
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
1 cm-1 | |
Mini-DIN, 7-polig | |
19,05 mm | |
48 in. | |
1,2 m | |
Leitfähigkeit |
3.200 und 3.400 Meter | |
0,75 in. | |
5,25 in. | |
135 mm | |
Pyrex 7740 Glas | |
Ja |