Learn More
YSI™ Benchtop Conductivity Meters: Modell 3100
Artikelnummer. 11908079
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11908079
Marke: YSI™ 031037
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Messen Sie Leitfähigkeit, Salzgehalt und Temperatur mit Temperaturkompensation
Modell 3100
  • Misst Leitfähigkeit, Salzgehalt und Temperatur mit Genauigkeit und Zuverlässigkeit
  • Verwendet Zwangsstrom-Technologie zur Messung der Leitfähigkeit über einen breiten Bereich
  • Die lineare Temperaturkompensation ist von 0 bis 4 zu %— variabel. Wählen Sie die Referenztemperatur von 15° bis 25° C aus
  • Kann eine Leitfähigkeitszelle direkt platinieren, ohne dass ein separates Replatinisierungsgerät erforderlich ist
Bestellinformation
Sonden separat bestellen. YSI Multiparameter-Messgeräte mit Leitfähigkeitsmodus verfügbar; siehe Abschnitt pH/PX.
Service Plan
Servicevertrag verfügbar.
Compliance
Erfüllen Sie die CE-Anforderungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0.5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leitfähigkeit, Salinität, Temperatur
Zellkonstante 0.01, 0.1, 1, 10 cm-1
Kalibrierpunkte 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 499.9 μS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 μS/cm
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Auflösung (Salinität) 0.1 g/l (ppt)
Genauigkeit (Salinität) 2 % oder ±0.1 ppt
Auflösung (Temperatur) 0.1 °C
Genauigkeit (Temperatur) ±0.1 °C
Displaytyp LCD
Zertifizierung/Konformität UL, CSA, CE
Gewicht (metrisch) 1.2 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2.6 lbs.
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 95%
Breite (angloamerikanisch) 9 Zoll
Breite (metrisch) 22.9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4.4 Zoll
Höhe (metrisch) 11.2 cm
Tiefe (metrisch) 24.1 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz