Learn More
YQ/T 31-2013 Photoinitiatorenmischung 525 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325475 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325475 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000525AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone∣2,4-Diethylthioxanthone∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone∣2-Isopropylthioxantone ITX∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone∣3-Methylbenzophenone∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester∣4-Isopropylthioxantone∣4-Methylbenzophenone∣4-Phenylbenzophenon∣Benzophenone∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)∣Padimate O
CAS 131-58-8, 947-19-3, 24650-42-8, 82799-44-8, 606-28-0, 7473-98-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone∣2,4-Diethylthioxanthone∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone∣2-Isopropylthioxantone ITX∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone∣3-Methylbenzophenone∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester∣4-Isopropylthioxantone∣4-Methylbenzophenone∣4-Phenylbenzophenon∣Benzophenone∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)∣Padimate O
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) 100 μg/mL∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane 100 μg/mL∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 100 μg/mL∣2,4-Diethylthioxanthone 100 μg/mL∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester 100 μg/mL∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 100 μg/mL∣2-Isopropylthioxantone ITX 100 μg/mL∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone 100 μg/mL∣3-Methylbenzophenone 100 μg/mL∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone 100 μg/mL∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 100 μg/mL∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester 100 μg/mL∣4-Isopropylthioxantone 100 μg/mL∣4-Methylbenzophenone 100 μg/mL∣4-Phenylbenzophenon 100 μg/mL∣Benzophenone 100 μg/mL∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate) 100 μg/mL∣Padimate O 100 μg/mL