Learn More
Fisher BioReagents™ YPD-Bouillon (Pulver/Molekulargenetik)
Marke: Fisher BioReagents™ BP2469-10
Additional Details : Gewicht : 10.05000kg
Spezifikation
4 °C | |
Molekulargenetik | |
YPD-Bouillon | |
10.000 g |
Pulver | |
YPD-Bouillon | |
Poly-Flasche |