Learn More
Fisher BioReagents™ YPD-Bouillon (Pulver/Molekulargenetik)
Marke: Fisher BioReagents™ BP2469-100
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Spezifikation
4°C | |
Molekulargenetik | |
Microbiology Media | |
100 g |
Pulver | |
YPD Broth | |
Poly-Eimer |