Learn More
Abcam YOYO-1-Äquivalent™ *
Artikelnummer. 32112525 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 μl
Packungsgröße:
200 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112525 200 μl 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32112525 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab275546200uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MW 1270,6 Da. Ausgezeichneter Gegenfärbung mit hoher Affinität für DNA und Chromatin. Hohe Fluoreszenz steigt bei Bindung an Nukleinsäure. Zellimpermeant.
MW 1270,6 Da. Ausgezeichneter Gegenfärbung mit hoher Affinität für DNA und Chromatin. Hohe Fluoreszenz steigt bei Bindung an Nukleinsäure. Zellimpermeant.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 200 μl
Kennzeichnung RUO