Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert, mit Schraubkappe
55.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Die speziell geformten Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche sorgen für einfaches und sicheres Handling. Die schlanke Form der YOUTILITY™ Flasche spart Platz beim Einsatz in Autoklaven und Labor-Kühlschränken. Die Flaschen können auch in horizontaler Seitenlage aufbewahrt werden. Ein speziell markierter Bereich passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN™ YOUTILITY™ Etiketten. Die Flaschen sind in den Größen 125, 250, 500 und 1000 ml erhältlich. Sie sind aus dem bewährten DURAN™ Borosilikatglas 3.3 hergestellt, ein Neutralglas, das der Glasart 1 gemäß dem Europäischem Arzneibuch entspricht. DURAN™ Glas bietet eine sehr hohe chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit.
- Leichtere und sichere Handhabung durch speziell geformte Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche
- Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist
- Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen
- Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN™ YOUTILITY™™ Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche
- Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung beim Einsatz in Autoklaven und Laborkühlschränken
- Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung
- Lagerung in horizontaler Seitenlage möglich
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 66 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probenahme; Kulturgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Reservoir zur Handhabung von Flüssigkeiten |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
Menge | 4/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |