Learn More
Tocris Bioscience™ Yoda 1
Piezo1 channel activator
Marque:  Tocris Bioscience™ 5586/50
Encompass
Code produit. 15706956
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Yoda 1 is a piezo1 channel activator. Slows the inactivation phase of transient currents, sensitizes Piezo1 to activation by pressure, and partially activates channels in the absence of external pressure, in HEK cells expressing Piezo1 channels.
Spécification
Spécification
2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pyrazine
448947-81-7
50 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.