Learn More
R&D Systems™ YK 4-279
Artikelnummer. 18065852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18065852 50 mg 50 Milligramm
18054152 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065852 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4067/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of RNA helicase A (RHA)
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1037184-44-3
Summenformel C17H13Cl2NO4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material YK 4-279
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 366.2
Reinheit >99%
Molekulargewicht 366.19