Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
41 x 33,5 cm
416 x 245 mm
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Diese 1-lagigen, langlebigen Reinigungstücher unterstützen farbcodierte Reinigung
- Die farbcodierten Reinigungstücher sind zertifiziert für den Lebensmittelkontakt und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird
- Fortgeschrittene Hydroknit™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wypall Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.055 in. |
| Länge (metrisch) | 416 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.055 in |
| Breite (metrisch) | 245 mm |
| Material | Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (L x B) | 416 x 245 mm |
| Format | Zusammengefaltet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienische Reinigung in Waschräumen, Klinik- und Patientenbereichen, Küchen und Lebensmittelverarbeitungsbereichen |
| Mehr anzeigen |