Learn More
Justrite™ Edelstahl-Stößel, Gelb
Beschreibung
- Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen
- Aus chemisch resistentem Material Ryton™ und Kupfer
- Die Basis ist so konzipiert, dass zwischen den Nachfüllterminen weniger Flüssigkeit am Boden verbleibt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 4 l |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen |
| Material | Ryton, Messing |
| Länge (metrisch) | 127 mm (Dasher) |
| Höhe (metrisch) | 83 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 238 mm |