Learn More
Tenak™ Yellow Cardboard Cryobox
Artikelnummer. p-9281075 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. 15230614
Marke: Tenak™ TE22564
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
  • Aus Hartfasern/Pappe
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Kann mit einer großen Auswahl an Gitterunterteilungen verwendet werden
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Abmessungen (L x B x H) 136 x 136 x 130 mm