missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt, für Biochemie

Artikelnummer. p-7214751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1 Kilogramm
250 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17291326

Marca: Thermo Scientific Chemicals 468550010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 8013-01-2

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 8013-01-2

Specifica

Chemischer Name oder Material Hefeextrakt
Reinheits- oder Qualitätsgrad Für die Biochemie
Menge 1 kg

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato