Learn More
Abnova™ YBX1/CEN1p-FISH-Sonde
Artikelnummer. 16043365
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16043365 200 μl 200 Mikroliter
16033365 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16043365 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FG0223.200uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen Y-Box-Bindeprotein 1
Gen-Alias BP-8, CSDA2, CSDB, DBPB, MDR-NF1, MGC104858, MGC110976, MGC117250, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1
Gensymbol YBX1
Gen-ID (Entrez) 4904
Produkttyp DNA/RNA
Menge 200 μl
Form Flüssig