Learn More
YAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen YAP1
Klon 3A7A9
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16809185
Unterlagen ansehen
Proteintech
66900-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16899175
Unterlagen ansehen
Proteintech
66900-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The YAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human YAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The YAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
YAP1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
10413
Primary
3A7A9
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
YAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7A9, Proteintech