Learn More
Abnova™ YAP1 (Human) Recombinant Protein
Human YAP1 full-length ORF ( AAH38235.1, 1 a.a. - 504 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH38235.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10413 |
Name | Yes-associated protein 1, 65kDa |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16135042
|
Abnova™
H00010413-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16145042
|
Abnova™
H00010413-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MDPGQQPPPQPAPQGQGQPPSQPPQGQGPPSGPGQPAPAATQAAPQAPPAGHQIVHVRGDSETDLEALFNAVMNPKTANVPQTVPMRLRKLPDSFFKPPEPKSHSRQASTDAGTAGALTPQHVRAHSSPASLQLGAVSPGTLTPTGVVSGPAATPTAQHLRQSSFEIPDDVPLPAGWEMAKTSSGQRYFLNHIDQTTTWQDPRKAMLSQMNVTAPTSPPVQQNMMNSASGPLPDGWEQAMTQDGEIYYINHKNKTTSWLDPRLDPRFAMNQRISQSAPVKQPPPLAPQSPQGGVMGGSNSNQQQQMRLQQLQMEKERLRLKQQELLRQAMRNINPSTANSPKCQELALRSQLPTLEQDGGTQNPVSSPGMSQELRTMTTNSSDPFLNSGTYHSRDESTDSGLSMSSYSVPRTPDDFLNSVDEMDTGDTINQSTLPSQQNRFPDYLEAIPGTNVDLGTLEGDGMNIEGEELMPSLQEALSSDILNDMESVLAATKLDKESFLTWL
Spezifikation
AAH38235.1 | |
Yes-associated protein 1, 65kDa | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
YAP, YAP2, YAP65, YKI | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
10413 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
YAP1 | |
GST |