Learn More
Y-27632-d4 Dihydrochloridhydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Y-27632-d4 Dihydrochloride Hydrate |
| Summenformel | C14H21D4Cl2N3O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | trans-4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide-d4 Dihydrochloride Monohydrate, (R)-(+)-trans-4-(1-Aminoethyl)-N-(4-pyridyl)cyclohexanecarboxamide-d4 Dihydrochloride Monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H21N3O.H2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);1H2/t10-,11?,12?;/m1./s1/i6D,7D,8D,9D; |
| SMILES | O=C([C@H]1CC[C@@]([C@H](N)C)([H])CC1)NC2=C([2H])C([2H])=NC([2H])=C2[2H].O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.3 |