Learn More
Xylometazolinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Xylometazolinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xylometazoline Hydrochloride |
| CAS | 1218-35-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Xylometazoline Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H24 N2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxymetazoline Imp. B (EP), Xylometazoline Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Brizolin, Galazolin, Neo-Rinoleina, Neo-Synephrine II, Novorin, Olynth, Otrivin hydrochloride, Otrivine, Otrivine hydrochloride, Therapin, Xymelin, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity B as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 2-[(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |